Benzyl phenyl ether 98%
|
Varování
|
ACRO310260250EA
4270
CZK
ACRO310260250
ACRO310260050
Benzyl phenyl ether 98%
Benzyl phenyl ether
Vzorec:
C₁₃H₁₂O MW: 184,24 g/mol Bod varu: 286…287 °C (760 mmHg) Bod tání: 37…41 °C Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00020660 CAS číslo: 946-80-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to orange-brown Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 36 to 41 °C |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...