2,2-Diphenylglycine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
B22650.06EA
2360
CZK
B22650.06
B22650.14
2,2-Diphenylglycine ≥98%
2,2-Diphenylglycine
Vzorec:
C₁₄H₁₃NO₂ MW: 227,26 g/mol Bod tání: ∼ 246 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008048 CAS číslo: 3060-50-2 EINECS: 221-299-6 |