(S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L08692.03EA
7070
CZK
L08692.03
L08692.MD
(S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid ≥98%
(S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol Bod tání: 115…117 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00067700 CAS číslo: 13113-71-8 |