Tisk…
2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALH38403-5GEA 0 CZK
SIALH38403-5G
2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane, Sigma-Aldrich®
2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18
MDL Number: MFCD00006822
CAS číslo: 3663-82-9
EINECS: 222-921-9