2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALH38403-5GEA
0
CZK
SIALH38403-5G
2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane, Sigma-Aldrich®
2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 |
MDL Number:
MFCD00006822 CAS číslo: 3663-82-9 EINECS: 222-921-9 |