Tisk…
1-Tritylimidazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L17694.03EA 845 CZK
L17694.03 L17694.06
1-Tritylimidazole ≥98%
1-Tritylimidazole
Vzorec: C₂₂H₁₈N₂
MW: 310,40 g/mol
Bod tání: 220…224 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00229427
CAS číslo: 15469-97-3
EINECS: 000-000-0