tert-Butylacetyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A10162.22EA
4910
CZK
A10162.22
A10162.06
A10162.14
A10162.36
tert-Butylacetyl chloride ≥98%
tert-Butylacetyl chloride
Vzorec:
C₆H₁₁ClO MW: 134,61 g/mol Bod varu: 128…130 °C Hustota: 0,967 Bod vzplanutí: 21 °C (69 °F) |
MDL Number:
MFCD00000737 CAS číslo: 7065-46-5 EINECS: 230-356-4 ADR: 3,II |