Tisk…
3-Iodo-4-methylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL642401-25GEA 0 CZK
SIAL642401-25G
3-Iodo-4-methylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
3-Iodo-4-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₆IN
MDL Number: MFCD06797817
CAS číslo: 42872-79-7