(1-Propynyl)tributyltin 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L20201.03EA
1980
CZK
L20201.03
L20201.06
(1-Propynyl)tributyltin 96%
(1-Propynyl)tributyltin
Vzorec:
C₁₅H₃₀Sn MW: 329,12 Bod varu: 277 °C Hustota: 1,082 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD01863650 CAS číslo: 64099-82-7 EINECS: 000-000-0 ADR: 6.1,II |