(1-Propynyl)tributyltin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL499862-5GEA
12450
CZK
SIAL499862-5G
SIAL499862-1G
(1-Propynyl)tributyltin, Sigma-Aldrich®
(1-Propynyl)tributyltin
Vzorec:
C₁₅H₃₀Sn MW: 329,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD01863650 CAS číslo: 64099-82-7 |