Tisk…
2-(3-Chlorophenoxy)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL233013-50GEA 0 CZK
SIAL233013-50G
2-(3-Chlorophenoxy)propionic acid, Sigma-Aldrich®
2-(3-Chlorophenoxy)propionic acid
Vzorec: C₉H₉ClO₃
MDL Number: MFCD00009723
CAS číslo: 101-10-0
EINECS: 202-915-2