5-Aminopyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL538906-100GEA
14330
CZK
SIAL538906-100G
SIAL538906-25G
5-Aminopyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
5-Aminopyridine-2-carbonitrile
Vzorec:
C₆H₅N₃ MW: 119,1240 g/mol |
MDL Number:
MFCD03093956 CAS číslo: 55338-73-3 |