Tisk…
Tributyl(pentafluoroethyl)stannane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
SIAL711063-1GEA 2980 CZK
SIAL711063-1G
Tributyl(pentafluoroethyl)stannane, Sigma-Aldrich®
Tributyl(pentafluoroethyl)stannane
Vzorec: C₁₄H₂₇F₅Sn
MDL Number: MFCD04116432
CAS číslo: 1426-66-0