Tisk…
5-Fluoronicotinonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H34292.03EA 5470 CZK
H34292.03 H34292.MD
5-Fluoronicotinonitrile ≥97%
5-Fluoronicotinonitrile
Vzorec: C₆H₃FN₂
Bod tání: 50…54 °C
MDL Number: MFCD09027295
CAS číslo: 696-42-4