Tisk…
p-Xylylenediamine
Dodavatel: ABCR GMBH
Synonyms: 1,4-Bis(aminomethyl)benzene
ABCRAB143306.0025EA 0 CZK
ABCRAB143306.0025
p-Xylylenediamine
p-Xylylenediamine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
MW: 136,20 g/mol
MDL Number: MFCD00009821
CAS číslo: 539-48-0
EINECS: 208-719-3