Tisk…
3-Cyano-4-methylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL549584-25GEA 0 CZK
SIAL549584-25G
3-Cyano-4-methylaniline, Sigma-Aldrich®
3-Cyano-4-methylaniline
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132,16
MDL Number: MFCD00017608
CAS číslo: 50670-64-9