Potassium stannate trihydrate ≥95% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
14015.30EA
1300
CZK
14015.30
14015.A1
Potassium stannate trihydrate ≥95% (metals basis)
Potassium stannate trihydrate
Vzorec:
K₂O₃Sn·3H₂O MW: 298,94 g/mol (244,89 anhy) Bod tání: 140 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150391 CAS číslo: 12125-03-0 EINECS: 235-255-9 |