Eriochrome blue black B
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
J63396.36EA
2270
CZK
J63396.36
J63396.22
Eriochrome blue black B
Eriochrome blue black B
Vzorec:
C₂₀H₁₃N₂NaO₅S MW: 416,39 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003934 CAS číslo: 3564-14-5 EINECS: 222-639-6 |