Tisk…
5-Chlorobenzimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL631248-5GEA 3490 CZK
SIAL631248-5G SIAL631248-1G
5-Chlorobenzimidazole, Sigma-Aldrich®
5-Chlorobenzimidazole
Vzorec: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5810 g/mol
MDL Number: MFCD17015012
CAS číslo: 4887-82-5
EINECS: 225-503-4