Tisk…
5-Cyano-2-methylpyridine ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L09875.06EA 6760 CZK
L09875.06 L09875.03
5-Cyano-2-methylpyridine ≥99%
5-Cyano-2-methylpyridine
Vzorec: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Bod varu: 216…217 °C
Bod tání: 83…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038042
CAS číslo: 3222-48-8