4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL344052-5GEA
8680
CZK
SIAL344052-5G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile
Vzorec:
C₇BrF₄N MW: 253,9792 g/mol |
MDL Number:
MFCD00075282 CAS číslo: 17823-40-4 |