Tisk…
3-Bromo-5-fluoroaniline 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H61238.03EA 4600 CZK
H61238.03
3-Bromo-5-fluoroaniline 95%
3-Bromo-5-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779529
CAS číslo: 134168-97-1
ADR: 6.1,III