Tisk…
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
Varování
H61771.14EA 14780 CZK
H61771.14
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃BrF₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657548
CAS číslo: 168971-68-4