Tisk…
2-Hexyloxybenzaldehyde 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
L08988.09EA 2990 CZK
L08988.09
2-Hexyloxybenzaldehyde 96%
2-Hexyloxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,29 g/mol
Bod varu: 132…134 °C (0,5 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014131
CAS číslo: 7162-59-6
EINECS: 000-000-0