Tisk…
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate ≥98%
Varování
H59726.06EA 3610 CZK
H59726.06
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate ≥98%
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₁₃F₃N₂O₃S
MW: 274,26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784438
CAS číslo: 174899-72-0