Tisk…
N,N-Dioctylaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H26644.03EA 1710 CZK
H26644.03 H26644.06
N,N-Dioctylaniline ≥98%
N,N-Dioctylaniline
Vzorec: C₂₂H₃₉N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155305
CAS číslo: 3007-75-8