Tisk…
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L14737.22EA 16000 CZK
L14737.22 L14737.14 L14737.06
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde ≥97%
2-Methoxy-5-isopropylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Bod varu: 96 °C (1 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095324
CAS číslo: 85902-68-7
EINECS: 000-000-0