Tisk…

1-Pentylcyclopentanol ≥98%

Varování

B20536.14EA 8890 CZK
B20536.14
1-Pentylcyclopentanol ≥98%
1-Pentylcyclopentanol
Vzorec: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Bod vzplanutí: 82 °C (180 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019284
CAS číslo: 194800-16-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR