Tisk…
Potassium wolframate ≥99.5% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
14031.22EA 7970 CZK
14031.22 14031.14
Potassium wolframate ≥99.5% (metals basis)
Potassium wolframate
Vzorec: K₂O₄W
MW: 326,03 g/mol
Bod tání: 921 °C
Hustota: 3,12
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049668
CAS číslo: 7790-60-5
EINECS: 232-215-2