1,3-Di-o-tolylguanidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL207713-100GEA
2260
CZK
SIAL207713-100G
SIAL207713-5G
1,3-Di-o-tolylguanidine, Sigma-Aldrich®
1,3-Di-o-tolylguanidine
Vzorec:
C₁₅H₁₇N₃ MW: 239,32 g/mol |
MDL Number:
MFCD00008513 CAS číslo: 97-39-2 EINECS: 202-577-6 |