1-Aminopiperidine, Sigma-Aldrich®
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALA75900-25GEA
7860
CZK
SIALA75900-25G
SIALA75900-10G
SIALA75900-100G
1-Aminopiperidine, Sigma-Aldrich®
1-Aminopiperidine
Vzorec:
C₅H₁₂N₂ MW: 100,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006489 CAS číslo: 2213-43-6 EINECS: 218-666-8 |