Tisk…
1,2-Diphenoxyethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL140287-5GEA 765 CZK
SIAL140287-5G
1,2-Diphenoxyethane, Sigma-Aldrich®
1,2-Diphenoxyethane
Vzorec: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
MDL Number: MFCD00003039
CAS číslo: 104-66-5
EINECS: 203-224-9