Tisk…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥97%
Varování
H33050.06EA 7210 CZK
H33050.06 H33050.03
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368717
CAS číslo: 886763-07-1