Tisk…
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL496367-1GEA 6340 CZK
SIAL496367-1G SIAL496367-5G
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl, Sigma-Aldrich®
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,2371 g/mol
MDL Number: MFCD00059776
CAS číslo: 4411-80-7
EINECS: 224-566-5