Coomassie® Brilliant Blue R-250
Dodavatel: Cayman Chemical
CAYM14500-100EA
6870
CZK
CAYM14500-100
CAYM14500-25
CAYM14500-10
CAYM14500-50
Coomassie® Brilliant Blue R-250
Coomassie® Brilliant Blue R-250
Vzorec:
C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂ MW: 825,98 g/mol Bod tání: 174…180 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041762 CAS číslo: 6104-59-2 EINECS: 228-060-5 |