Tisk…
Chlorid sodný 25% vodný roztok
Dodavatel: Merck
SIAL73421-5L-FEA 0 CZK
SIAL73421-5L-F
Chlorid sodný 25% vodný roztok
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Hustota: 1…1,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3