Tisk…
2-Chlorfenol
Dodavatel: Molekula
Varování
MOLE23133552-1KGEA 0 CZK
MOLE23133552-1KG
2-Chlorfenol
2-Chlorfenol
Vzorec: C₆H₅ClO
MW: 128,56 g/mol
Bod varu: 175 °C (1013 hPa)
Bod tání: 75…76 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002159
CAS číslo: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02173