Tisk…
(±)-2-Hydroxyisovaleric acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H60872.03EA 2270 CZK
H60872.03
(±)-2-Hydroxyisovaleric acid ≥98%
(±)-2-Hydroxyisovaleric acid
Vzorec: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004242
CAS číslo: 4026-18-0
EINECS: 223-697-5