Tisk…
Toluen, extra dry 99.85%, AcroSeal™
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
448401000.EA 1600 CZK
448401000.
Toluen, extra dry 99.85%, AcroSeal™
Toluen
package of 4x25ML bottles
Vzorec: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Bod varu: 111 °C (760 mmHg)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,866 g/cm³
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008512
CAS číslo: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 12,09667
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.003 % (Coulometric)
GC ≥99.8 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered