Tisk…
Chlorid sodný
Dodavatel: G Bioscienes
RC-093EA 2760 CZK
RC-093
Chlorid sodný
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Bod varu: 1413 °C (1013 hPa)
Bod tání: 801 °C
Hustota: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599