Manganese(II) chloride 0.1 mol/l vodný roztok, Millipore®
Dodavatel: Merck
SIAL48795-1ML-FEA
2580
CZK
SIAL48795-1ML-F
Manganese(II) chloride 0.1 mol/l vodný roztok, Millipore®
Manganese(II) chloride
Vzorec:
MnCl₂ MW: 125,84 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011114 CAS číslo: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 |