Tisk…
Hand cleansers, Estesol® premium
Dodavatel: Stoko
Estesol® premium
EVON22350EA 4660 CZK
EVON22350
Hand cleansers, Estesol® premium
Péče o pokožku Mýdla a čističe pokožky
Liquid skin cleanser for light to medium-duty contamination. Ideal for highly-stressed and sensitive skin.
  • Contains skin compatible sugar surfactants and natural moisturisers
  • Skin friendly pH
  • Subtly scented
Colour: Clear
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904