Tisk…
Hledali jste: Cely průtokové
6  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (662-0457)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® low flow cells are designed for use in a variety of instrumental techniques such as FIA, HPLC and IEF. They are also used to enable a continuous ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Oxford Nanopore Technologies
Popis: Nanopore sequencing flow cells for use with MinION devices.
Dodavatel: Oxford Nanopore Technologies
Popis: Flongle is an adapter for MinION devices that enables direct, real-time DNA sequencing on smaller, single-use Flongle Flow Cells.
Katalogové číslo: (METT30014098)
Dodavatel: Mettler - Toledo
Popis: Flow cell, InLab® Trace
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (METT51302257)
Dodavatel: Mettler - Toledo
Popis: Flow through cell, glass, for electrodes with 12 mm diameter
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HEWLG4301-60100)
Dodavatel: Agilent
Popis: Flow cell, high pressure, flow path 10 mm, for supercritical fluid chromatography
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom