Tisk…
VWR® DO-220/DO-220 M, Oxymetry, ruční, s optickými sondami
Dodavatel: VWR
VWR®
664-0168EA 14020 CZK
664-0168 664-0169 664-0225 664-0226 664-0227 664-0170
VWR® DO-220/DO-220 M, Oxymetry, ruční, s optickými sondami
Meřiče elektrochemické Měřiče rozpušteného kyslíku
Tyto kompaktní, přenosné měřiče měří rozpuštěný kyslík a teplotu pomocí inteligentního optického senzoru Hodnoty jsou přenášeny ze senzoru a do senzoru v modifikovaném digitálním formátu RS485. Ideální pro měření v terénu.
  • IP 67 - chráněný před vniknutím vody, segmentový LCD displej současně zobrazuje hodnoty DO a teploty
  • paměť zařízení pro posledních 50/250 sad naměřených dat
  • kalibrační koeficient víčka je třeba ručně zadat do zařízení uživatelem; výměna víčka se provádí po 12 až 16 měsících
  • životnost baterie 100 hodin, indikátor nízkého stavu baterie, funkce automatického vypnutí (po 30 sekundách nečinnosti)
  • rozpoznání odchylky elektrody; funkce automatického uzamčení naměřené hodnoty na displeji
Další funkce oxymetru DO 220 M:
rozšířená kapacita paměti (250 datových vět)
vodotěsný port USB pro přenos dat do počítače (není nutný žádný software)
hodiny reálného času pro uložená data
připomínka rekalibrace (volitelné od 0 do 60 dnů)
Záruka: 3 roky na přístroj a 6 měsíců na elektrody/sondy/kabely.
Informace o dodávce: dodáváno v přepravním obale s kyslíkovou optickou sondou a 1m nebo 4m kabelem.