Chcete se opět přihlásit?
Pasteur pipettes, extra long
Dodavatel: DELTALAB
Extra long pipettes made of transparent PE.
  • Model with 216 mm length is graduated each ml up to 5 ml
  • Volumetric tolerance: ±10%
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Popis Objem Kapky na ml Nasátý objem Ø stonku Délka Stupnice Balené Bal. VWR katalogové číslo Množství
Pasteur pipette, graduated 5 ml 18 3,5 ml - mm 216 mm 1/2/3/4/5 ml 10×250 2.500 DELT200050
Pasteur pipette 6 ml 25 2,3 ml 5 mm 225 mm - ml 10×400 4.000 DELT210006
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství