Tyto fluorescenční mikroskopy jsou určeny pro běžné laboratorní aplikace.
- Metody pozorování: pozorování ve světelném poli a LED-fluorescence
- energeticky úsporná LED technologie s vyšší intenzitou světla pro jasný obraz a vyšší věrnost barev
- automatické ovládání a seřízení světla
- stolek ovládaný pomocí pásového mechanismu usnadňuje plynulý pohyb
- pět objektivů s fungicidní povrchovou úpravou
Modrý filtr je nutný pro vizualizaci fluorochromů: akridinová žluť, akridinová oranžová, Aruamin, DiO, DTAF, FITC, GFP, a YFP.
Zelený filtr pro vizualizaci Rhodaminu, Texas red a TRITC.
Informace o dodávce: jsou dodávány připravené k použití, s okuláry, objektivy, univerzálním napájecím zdrojem, protiprachovým krytem a buď jen modrým (TL384 FL) nebo modrým a zeleným fTL385 FL) filtrem.