Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, vlhčené, sterilní, Prosat® Sterile™, PP
Dodavatel: Contec
PROSAT® Sterile™
CONTPS-840IREA 15810 CZK
CONTPS-840IR 115-0487 115-1867
Utěrky pro čisté prostory, vlhčené, sterilní, Prosat® Sterile™, PP
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky vlhčené do čistých prostor
Utěrky z taveného (meltblown) polypropylenu jsou vlhčené ve směsi 70% izopropylalkoholu/30% deionizované vody a jsou sterilizovány gama zářením.
  • Ověřeno sterilní na gama záření
  • Meltblown polypropylenová tkanina je výjimečně čistá a bez přísad
  • Nízký obsah částic a vlákniny, takže ideální pro oblasti kontaktu s produkty
  • Mikrovlákna poskytují výjimečné odstranění částic
  • Zvláště vhodné pro dávkované uvolňování 70% alkoholu
  • Snižte emise VOC a použití rozpouštědel
  • Znovu uzavíratelný sáček zachovává čistotu a úroveň nasycení rozpouštědlem
The meltblown polypropylene wipes provide a consistent release of solvent to thoroughly remove surface contaminants in critical environments. Pre-saturated wipes ensure consistent saturation of each wipe independent of operator. They can increase solvent control and accountability as well as reduce VOC emissions.
Ideální pro úklid po stěrech na miskách nebo běžné otírání a čištění povrchů, vybavení, zařízení a nástrojů.
Suitable for Grade A/B or ISO Class 5 environments.
Balení: Baleny v opakovaně uzavíratelných sáčcích, jsou chráněny před znečištěním a vysušením. Každý sáček je označen číslem šarže pro snadnou dohledatelnost.