Utěrky z netkaného polyesteru jsou vlhčené ve směsi 70% izopropylalkoholu/30% deionizované vody a jsou sterilizovány gama zářením.
- hydraulicky spojovaná vlákna tvoří velice jemný, čistý a pevný materiál
- nízká úroveň uvolňování částic a extraktů
- baleno v sáčku s bezpečnostní pojistkou
- validace sterility - úroveň bezpečné sterility SAL 10-6 v souladu s požadavky standardů a pokynů AAMI.
Ideální pro otírání předmětů před vložením do propustí nebo k běžnému otírání předmětů a povrchů, zařízení a nástrojů.
Vhodné pro čisté prostory, třídy 100, M3,5 ISO 5.
Barva: Bílá
Balení: Baleny v opakovaně uzavíratelných sáčcích, jsou chráněny před znečištěním a vysušením. Každý sáček je označen číslem šarže pro snadnou dohledatelnost.
Upozornení: Nejaktuálnější údaje, poslední výsledky testů a testovací metody jsou uvedeny na stránkách dodavatele.