Tisk…
BOD inkubátory, řada FOC
Dodavatel: VELP Scientifica
VELPF10300305EA 45350 CZK
VELPF10300305
BOD inkubátory, řada FOC
Inkubátory BOD inkubátory
BOD inkubátory jsou určeny k udržování konstantní teploty vloženého produktu, proto jsou vybaveny funkcemi k přesné regulaci teploty. Pro aplikace, kde je nezbytně nutné sledovat vzorek jsou nejvhodnější modely s označením I. Uživatel má možnost nastavení a regulace teploty v rozmezí od +3 do +50 °C. Modely označené písmenem E mají bezdrátové připojení k softwaru TEMPSoft™. Modely s označením I mají vnitřní průhledná dvířka a bezdrátové připojení k software TEMPSoft™ a nepřetržitý automatický vyrovnávací systém nastavené teploty s aktuální vnitřní teplotou. Všechny jednotky mají dvě vnitřní elektrické zásuvky.
  • software TEMPSoft™ s bezdrátovým připojením, v mnoha jazykových verzích umožňuje kompletní ovládání chlazeného inkubátoru (nastavená hodnota, max. a min. hodnoty alarmu)
  • uživatel může sledovat trend vývoje vnitřní teploty na grafu a zaznamenávat teplotu do tabulek
  • funkce teplotní rampy s variabilními hodnotami času a teploty
  • prohlížení, záznam a export alarmů a naměřených údajů v souladu s požadavky GLP
  • chladicí systém třídy A+ je zárukou úspory energie a současné vysoké účinnosti při snížené spotřebě
  • stabilita a homogenita teploty: ± 0,5 °C