Tisk…
Hledali jste: Aktivity pro výuku optiky
12  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (DIDAPOD010240)
Dodavatel: DIDALAB
Popis: Optical glass components are manufactured with high accuracy polishing and flatness tolerance.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: DIDALAB
Popis: Educational Materials, Optics, Aplikace: Fyzika, Slits on glass plate (Ø 40 mm), 7 slits and wires, widths : 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200 µm
Dodavatel: DIDALAB
Popis: High quality professional gas laser, Class II
Dodavatel: DIDALAB
Popis: This comprehensive optical pack allows you to implement and study the basic principles of polarisation of light.
Dodavatel: DIDALAB
Popis: Economical, recent design of prismatic optical bench
Dodavatel: DIDALAB
Popis: These wide diameter lenses are used for easy classroom experiments and for aberrations underscoring.
Dodavatel: DIDALAB
Popis: Educational Materials, Optics, Aplikace: Fyzika, Translucent screen 20×20 cm, attached to a rod with Ø 10 mm
Dodavatel: DIDALAB
Popis: Educational Materials, Optics, Aplikace: Fyzika, Diode laser, blue, Class II
Katalogové číslo: (DIDAPOD013135)
Dodavatel: DIDALAB
Popis: The diameter of the beam is adjustable from 1 to 12 mm.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (DIDAPOD060056)
Dodavatel: DIDALAB
Popis: Triangular, cast aluminium optical bench
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (DIDAPOD010615)
Dodavatel: DIDALAB
Popis: Prism made of standard optical glass with index near to 1,52. Equilateral dispersing prisms are used for wavelength separation applications. Intended ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (DIDAPOD013132)
Dodavatel: DIDALAB
Popis: Extremely luminous beam, ideal for classroom experiments. Class IIIa (5 mW Power)
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom