Tisk…
VWR®, Láhve pro vzorkování vod, sterilní
Dodavatel: VWR
331-0270EA 8400 CZK
331-0270 331-0269 331-0268 331-0256 331-0267 331-0277 331-0276 331-0275 331-0274 331-0273 331-0272 331-0271
VWR®, Láhve pro vzorkování vod, sterilní
Láhve Láhve na odběr vzorků vody
PET, panenský, potravinářský s PP uzávěry.
  • barevné rozlišení uzávěrů usnadňuje identifikaci konkrétního typu testu
  • pojistný kroužek pro zaručení integrity výsledků testu
  • kompletní dohledatelnost, na každém štítku je uvedeno číslo šarže a láhve
  • zcela recyklovatelné
  • průměr uzávěru: 32 mm
Lehké a odolné láhve. Uzávěry chrání hrdlo před nečistotami. Výběr mezi láhvemi s obsahem thiosíranu sodného nebo bez. Láhve se díky čtvercovému tvaru výborně skladují i v omezených prostorách.
Modrý uzávěr: nechlorovaná voda bez thiosíranu sodného
Červený uzávěr: chlorovaná voda s obsahem thiosíranu sodného 20 mg/L.
Bílý uzávěr: chlorovaná voda s obsahem thiosíranu sodného 120 mg/L.